Tisk…
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450099-1G PC450099-250MG
APOSPC450099-1GEA 35050 CZK
APOSPC450099-1G APOSPC450099-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074357
CAS číslo: 74492-28-7