Tisk…
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450094-1G PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA 2070 CZK
APOSPC450094-1G APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Vzorec: C₁₃H₁₅F₁₃O
MW: 434,237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619395
CAS číslo: 1193009-93-6