Tisk…
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450091-5G
APOSPC450091-5GEA 27380 CZK
APOSPC450091-5G
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Vzorec: C₉H₁₈F₃O₄P
MW: 278,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489415
CAS číslo: 1346521-40-1