(1,1-Difluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450090-1G
PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA
8730
CZK
APOSPC450090-1G
APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₈F₂ MW: 142,146 g/mol Bod varu: 67 °C (47 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11975315 CAS číslo: 657-35-2 UN: 1993 ADR: 3,III |