Tisk…
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450089-1G PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA 6420 CZK
APOSPC450089-1G APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Vzorec: C₁₀H₉F₆NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074427
CAS číslo: 1309602-67-2