3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450087-1G
APOSPC450087-1GEA
0
CZK
APOSPC450087-1G
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol
Vzorec:
C₇H₉F₇O₃ MW: 274,133 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22123958 CAS číslo: 25385-72-2 |