Tisk…
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 11610 CZK
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Vzorec: C₂H₃F₃O₂S
Bod varu: 130 °C
Hustota: 1,5141 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18916802
CAS číslo: 421-82-9