Tisk…
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450082-1G PC450082-250MG PC450082-5G
APOSPC450082-1GEA 5960 CZK
APOSPC450082-1G APOSPC450082-250MG APOSPC450082-5G
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Vzorec: C₇H₁₁F₃O₃
MW: 200.156 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842569
CAS číslo: 1435901-72-6