Tisk…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA 8070 CZK
APOSPC450081-1G APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Vzorec: C₁₀H₇F₁₅O₃
MW: 460,137 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123976
CAS číslo: 917379-07-8