Tisk…
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450074-1G PC450074-5G
APOSPC450074-1GEA 8100 CZK
APOSPC450074-1G APOSPC450074-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇BrF₂N₂
MW: 273,077 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442114
CAS číslo: 1355046-54-6