Tisk…
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 3540 CZK
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO₂
MW: 221,589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072172
CAS číslo: 1309602-47-8