Tisk…
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450064-1G PC450064-250MG PC450064-5G
APOSPC450064-1GEA 4340 CZK
APOSPC450064-1G APOSPC450064-250MG APOSPC450064-5G
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone
Vzorec: C₃H₂Br₂F₂O
Bod varu: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442051
CAS číslo: 1309602-53-6