Tisk…
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 21790 CZK
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Vzorec: C₆H₉BrF₂
Bod varu: 49…50 °C (11 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189572
CAS číslo: 1196156-51-0