Tisk…
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450061-100MG PC450061-250MG
APOSPC450061-100MGEA 4170 CZK
APOSPC450061-100MG APOSPC450061-250MG
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Vzorec: C₈H₁₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24698073
CAS číslo: 1435806-60-2