Tisk…
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450060-1G PC450060-250MG
APOSPC450060-1GEA 24630 CZK
APOSPC450060-1G APOSPC450060-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Vzorec: C₈H₁₄F₂O₃
MW: 196.192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16749399
CAS číslo: 156544-72-8