Tisk…
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450058-1G PC450058-5G
APOSPC450058-1GEA 5490 CZK
APOSPC450058-1G APOSPC450058-5G
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Vzorec: C₂BF₈·K
MW: 225.918 g/mol
Bod tání: 287 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214187
CAS číslo: 476639-90-4