Tisk…
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 7740 CZK
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Vzorec: C₆H₆F₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26408135
CAS číslo: 281189-80-8