Tisk…
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450054-1G PC450054-250MG
APOSPC450054-1GEA 24630 CZK
APOSPC450054-1G APOSPC450054-250MG
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23704335
CAS číslo: 1346523-54-3