1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450053-100MG
PC450053-1G
PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA
2280
CZK
APOSPC450053-100MG
APOSPC450053-1G
APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Vzorec:
C₈H₆ClF MW: 156,585 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22123956 CAS číslo: 106263-12-1 |