Tisk…
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 10090 CZK
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Vzorec: C₃F₈O₂S
MW: 252,083 g/mol
Bod varu: 34…40 °C
Bod tání: –59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489409
CAS číslo: 14856-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II