Tisk…
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450048-1G PC450048-250MG
APOSPC450048-1GEA 32110 CZK
APOSPC450048-1G APOSPC450048-250MG
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₈H₃₆F₆N₃O₆P₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489426
CAS číslo: 1346521-36-5