Tisk…
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 3290 CZK
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄FN·ClH
MW: 167.652 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27918502
CAS číslo: 184044-25-5