Tisk…
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 3940 CZK
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Vzorec: C₉H₉F
MW: 136,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22377929
CAS číslo: 75321-94-7