Tisk…
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450037-100MG PC450037-250MG
APOSPC450037-100MGEA 3290 CZK
APOSPC450037-100MG APOSPC450037-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Vzorec: C₆H₆F₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26408204
CAS číslo: 1820712-27-3