Tisk…
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-1-isoindolinone, 6-Fluoroisoindolin-1-one
PC450035-1G
APOSPC450035-1GEA 3940 CZK
APOSPC450035-1G
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09701283
CAS číslo: 340702-10-5