Tisk…
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450026-1G PC450026-25G PC450026-5G
APOSPC450026-1GEA 3110 CZK
APOSPC450026-1G APOSPC450026-25G APOSPC450026-5G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₂
MW: 214,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250756
CAS číslo: 698378-71-1