Tisk…
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 3940 CZK
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01937334
CAS číslo: 56177-76-5