6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450023-1G
PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA
25060
CZK
APOSPC450023-1G
APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂ClF₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12922577 CAS číslo: 1208076-15-6 |