Tisk…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450020-100MG PC450020-250MG
APOSPC450020-100MGEA 5630 CZK
APOSPC450020-100MG APOSPC450020-250MG
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Vzorec: C₁₃H₉F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22377940
CAS číslo: 1378261-29-0