Tisk…
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450019-100MG PC450019-250MG
APOSPC450019-100MGEA 6450 CZK
APOSPC450019-100MG APOSPC450019-250MG
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Vzorec: C₉H₁₁F₂N
MW: 171,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124011
CAS číslo: 1365807-92-6