Tisk…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450011-1G PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA 22750 CZK
APOSPC450011-1G APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃
Bod varu: 52 °C (6 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842561
CAS číslo: 27190-70-1
UN: 1993
ADR: 3,III