Tisk…
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450007-1G PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 827 CZK
APOSPC450007-1G APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Vzorec: C₄H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09944516
CAS číslo: 359821-38-8