Tisk…
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4497-25G PC4497-5G
APOSPC4497-25GEA 0 CZK
APOSPC4497-25G APOSPC4497-5G
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Vzorec: C₆H₆Cl₃F₇OSi
Bod varu: 85…87 °C (35 mm Hg)
Hustota: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045135
CAS číslo: 15538-93-9
UN: 2987
ADR: 8,II