Heptafluoro-2-naphthol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4492-250MG
PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA
6910
CZK
APOSPC4492-250MG
APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Vzorec:
C₁₀HF₇O MW: 270,103 g/mol Bod tání: 120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143689 CAS číslo: 727-49-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...