Tisk…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC44903-1G PC44903-250MG
APOSPC44903-1GEA 24630 CZK
APOSPC44903-1G APOSPC44903-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2141373-00-2