Tisk…
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC44902-1G PC44902-250MG PC44902-5G
APOSPC44902-1GEA 3640 CZK
APOSPC44902-1G APOSPC44902-250MG APOSPC44902-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415553
CAS číslo: 1261493-54-2