Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC449014-1G PC449014-250MG
APOSPC449014-1GEA 13630 CZK
APOSPC449014-1G APOSPC449014-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374455
CAS číslo: 198976-40-8