1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC449008-1G
PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA
1580
CZK
APOSPC449008-1G
APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₃FN₂·2ClH MW: 205.101 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21602355 CAS číslo: 1089279-64-0 |