Tisk…
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC44900-1G PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA 744 CZK
APOSPC44900-1G APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250104
CAS číslo: 1242339-67-8