Tisk…
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 1660 CZK
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28520352
CAS číslo: 1785519-54-1