Tisk…
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 7940 CZK
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
Bod tání: 235…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458095
CAS číslo: 1210389-46-0