Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 2980 CZK
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
MW: 367,236 g/mol
Bod tání: 205…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458094
CAS číslo: 1211182-74-9