Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC448054-1G PC448054-100MG PC448054-250MG
APOSPC448054-1GEA 28110 CZK
APOSPC448054-1G APOSPC448054-100MG APOSPC448054-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19690149
CAS číslo: 1221171-88-5