Tisk…
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC448018-5G
APOSPC448018-5GEA 4440 CZK
APOSPC448018-5G
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110191
CAS číslo: 103438-86-4