3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[3-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid, (3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxymethylbenzeneboronic acid
PC448015-250MG
PC448015-1G
PC448015-5G
APOSPC448015-250MGEA
1040
CZK
APOSPC448015-250MG
APOSPC448015-1G
APOSPC448015-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.946 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13181609 CAS číslo: 1082066-52-1 |