Tisk…
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 3540 CZK
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405788
CAS číslo: 947249-14-1