Tisk…
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 2480 CZK
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₀BrF₃N₂
MW: 283.088 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24448783
CAS číslo: 1437794-36-9