Tisk…
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 5430 CZK
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185840
CAS číslo: 947249-27-6