Tisk…

6-Bromo-7-fluoroquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 3410 CZK
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181511
CAS číslo: 127827-52-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR