Tisk…
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 9720 CZK
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Vzorec: C₃HF₃O₃·H₂O
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038370
CAS číslo: 10321-14-9
UN: 1759
ADR: 8,III